2-Amino-5-phenylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1684-1G A1684-5G
TCIAA1684-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA1684-1G TCIAA1684-5G
2-Amino-5-phenylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-phenylpyrazine
Formule: C₁₀H₉N₃
MW: 171,1986 g/mol
Numéro MDL: MFCD01646266
Numéro CAS: 13535-13-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4b56afb7e3ce0d636043c0dc057c3d2fe59fbb5&vid=c4b56afb7e3ce0d636043c0dc057c3d2fe59fbb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité