1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27036.03EA 250 EUR InStock
H27036.03
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₃BN₂O₃
MW: 278,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037501
Numéro CAS: 903550-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité