Entonnoirs pour conteneur
Fournisseur: NEW PIG
DRM672-BK DRM452-BK
NEWPDRM672-BKEA 138 EUR InStock
NEWPDRM672-BK NEWPDRM452-BK
Entonnoirs pour conteneur
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs de grande taille
Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
  • Allows access to ³/₄" bung for use of liquid-level gauge
  • Level inside surface allows easy draining of containers, parts or filters
  • Zigzag ridges prevent splashes and catch parts or tools
These large diameter funnels covers entire drum top to minimize drips and spills.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité