Kit de petits conteneurs mobiles PIG®
Fournisseur: NEW PIG
KITE201 KITE301 KITE401 RFLE201 RFLE301 RFLE401
121-0061EA 201 EUR InStock
121-0061 121-0067 121-0071 121-0117 121-0122 121-0125
Kit de petits conteneurs mobiles PIG®
Matériaux absorbants
Réponse rapide et efficace aux déversements à l'intérieur et à l'extérieur.
  • Le conteneur de 120 litres, durable et sur roues, est rempli d'absorbants PIG® de haute qualité
  • Facile à transporter directement sur le lieu du déversement
  • Le couvercle à charnière permet d'obtenir facilement les absorbants dont vous avez besoin - il suffit de le faire pivoter pour l'ouvrir
  • Conteneur avec inscription en gras "Spill Kit" pour une identification rapide
  • Les absorbants sont organisés pour une intervention rapide et facile
  • Les roues en caoutchouc très résistantes roulent facilement sur presque toutes les surfaces
Le récipient en polyéthylène résistant aux intempéries protège le contenu de l'humidité, de la saleté et des dommages (il est préférable de conserver les récipients à l'intérieur pour un stockage à long terme).
Attention: Pour garantir efficacité et sécurité, nous vous recommandons d'effectuer des tests de compatibilité et d'absorption de vos produits chimiques avec les produits PIG® HAZ-MAT avant l'achat.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité