Colonnes capillaires, Elite-XLB pour autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
N9316492 N9316497 N9316484
PERCN9316492EA 1170 EUR InStock
PERCN9316492 PERCN9316497 PERCN9316484
Colonnes capillaires, Elite-XLB pour autosystem
Colonnes pour chromatographie
Elite-XLB capillary columns are specialty phase for GC/MS with exceptionally low bleed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité