Balance enclosures, XPert™ Easy-order
Fournisseur: LABCONCO
3960421 3960221 3960222 3960321 3960322 3960422
LBCP3960421EA 18400 EUR InStock
LBCP3960421 LBCP3960221 LBCP3960222 LBCP3960321 LBCP3960322 LBCP3960422
Balance enclosures, XPert™ Easy-order
Hottes et coffrets Sorbonnes à extraction
XPert™ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited for pharmaceutical research and other laboratory applications involving weighing of toxic substances. These vented balance safety enclosures may be ducted to the outside or connected to the FilterMate Portable Exhauster to be exhausted back into the laboratory through HEPA filters.
  • The deep interior easily accommodates large micro and analytical balances
  • Clean-Sweep air foil allows air to sweep the work
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Type l×p×h ext. Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Balance enclosure system, 50,8 mm width Guardian Jr. in airflow monitor 609,0×736,0×286,0 mm 63 kg 1 LBCP3960221
Balance enclosure system, 50,8 mm width Guardian 1000 in airflow monitor 609,0×736,0×286,0 mm 63 kg 1 LBCP3960222
Balance enclosure system, 76,2 mm width Guardian Jr. in airflow monitor 914,0×736,0×286,0 mm 82 kg 1 LBCP3960321
Balance enclosure system, 76,2 mm width Guardian 1000 in airflow monitor 914,0×736,0×286,0 mm 82 kg 1 LBCP3960322
Balance enclosure system, 101,6 mm width Guardian Jr. in airflow monitor 1219,0×736,0×286,0 mm 102 kg 1 LBCP3960421
Balance enclosure system, 101,6 mm width Guardian 1000 in airflow monitor 1219,0×736,0×286,0 mm 102 kg 1 LBCP3960422
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité