Ground joint adaptors, BOLA
Fournisseur: Bohlender
BOLA
BOHLH980-06EA 48.5 EUR InStock
BOHLH980-06 BOHLH980-09 BOHLH980-12 BOHLH980-03
Ground joint adaptors, BOLA
Adaptateurs Raccords à rodage conique
PTFE, white. For connecting different ground joint sizes.
  • Temperature resistance: –200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Autoclavable
Socket in cone, with sealing rings on the outside and knurled grip.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité