Capillary columns, Elite-Alumina for autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
N9316544 N9316304 N9316305
PERCN9316544EA 3110 EUR InStock
PERCN9316544 PERCN9316304 PERCN9316305
Capillary columns, Elite-Alumina for autosystem
Colonnes pour chromatographie
Elite-Alumina PLOT phase capillary columns are ideal for the analysis of light hydrocarbons.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité