Adapting centring rings for small flange connections
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
20660127 20660128 20660129
185-1281EA 21.2 EUR InStock
185-1281 185-1282 185-1283
Adapting centring rings for small flange connections
Scellés Bagues d'étanchéité
These adapting centring rings for small flange connections with sealing ring made of FKM.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité