Colonnes capillaires, Elite-TPH pour autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN9316386EA 1640 EUR InStock
PERCN9316386 PERCN9316387
Colonnes capillaires, Elite-TPH pour autosystem
Colonnes pour chromatographie
Elite-TPH specialty phase capillary columns are ideal for the analysis of total petroleum hydrocarbons.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité