Colonnes capillaires, Elite-1ht pour autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN9316269EA 1870 EUR InStock
PERCN9316269 PERCN9316270 PERCN9316271
Colonnes capillaires, Elite-1ht pour autosystem
Colonnes pour chromatographie
The Elite-1ht columns are 100% dimethyl polysiloxane and come in a variety of sizes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité