Test tubes, with screw cap
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
17122 17174
KIMA17122EA 557 EUR InStock
KIMA17122 KIMA17174
Test tubes, with screw cap
Tubes Tubes à essais
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Universal tubes for a wide range of applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité