Tubes à essais avec bouchons à vis
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
17040 17042 17048 17050 17056 17058 17022 17004 17018
212-6711EA 427 EUR InStock
212-6711 212-6712 212-6715 212-6716 212-6717 212-6718 KIMA17022 KIMA17004 KIMA17018
Tubes à essais avec bouchons à vis
Tubes Tubes à essais
PP, translucent or PS, clear, with screw cap.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité