Test tubes with or without rim, heavy wall
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42788051 92278822450 42788081 42787024
HECH42788051EA 81.6 EUR InStock
HECH42788051 HECH92278822450 HECH42788081 HECH42787024
Test tubes with or without rim, heavy wall
Tubes Tubes à essais
Thick-walled, made of borosilicate glass 3.3, exceptional mechanical strength.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité