Test Tubes, with screw cap
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42782051 42782045
HECH42782051EA 61.7 EUR InStock
HECH42782051 HECH42782045
Test Tubes, with screw cap
Tubes Tubes à essais
AR®/soda glass, with screw cap
  • Heavy wall
  • Round bottom
  • With thread GL18
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité