Tubing, PTFE, vacuum, with small flanges
Fournisseur: VACUUBRAND
20686030 20686031 20686033 20686032
VACU20686030EA 312 EUR InStock
VACU20686030 VACU20686031 VACU20686033 VACU20686032
Tubing, PTFE, vacuum, with small flanges
Tuyaux Transfer Tubing
PTFE vacuum hose is antistatic. The inner side of the PTFE hose is smooth for increased chemical resistance, reduced deposits, and high conductance.
  • Flanges made of stainless steel
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité