Le tapis Ergomat® Hygiene est constitué de caoutchouc nitrile pur et est conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute, les douleurs physiques, les problèmes de qualité et les congés maladie. Il est idéal pour les zones où la résistance à la chaleur, au pétrole et aux produits pétrochimiques est essentielle.
- Cônes sur la surface supérieure
- Peut être autoclavé (610x915 mm uniquement) à 100 °C pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 minutes
- Les lavages fréquents ou les expositions aux produits chimiques n'affectent pas l'état du tapis; il ne se courbe pas, ne gonfle pas et ne se distend pas
- Les bords biseautés empêchent le tapis de se courber, évitant ainsi les risques de chute
- Matières premières vierges pour une durabilité garantie et des avantages ergonomiques
- Sans silicone ni latex
Utilisables en salles propres de classe ISO 5 (100).
Couleur: bleu, vert, gris ou rouge
Meets EN ISO/USDA/CFIA standards
Certifications: EN ISO/USDA/CFIA