Cross pieces with small flanges
Fournisseur: VACUUBRAND
20669600 20669604 20669605 20669606 20673600 20673614 20673615 20673616
185-2451EA 70.9 EUR InStock
185-2451 185-2452 185-2453 185-2454 185-2461 185-2462 185-2463 185-2464
Cross pieces with small flanges
Raccords et connecteurs
Cross pieces with small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
Used for vacuum system.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité