Blind small flanges
Fournisseur: VACUUBRAND
20669000 20669004 20669005 20669006 20671000 20671004 20671005 20671006
185-2101EA 11.3 EUR InStock
185-2101 185-2102 185-2103 185-2104 185-2111 185-2112 185-2113 185-2114
Blind small flanges
Raccords et connecteurs
Blind small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
Used for vacuum system.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité