Reducing cross pieces with small flanges
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
20669608 20669609 20673617 20673619
185-2471EA 89.9 EUR InStock
185-2471 185-2472 185-2481 185-2482
Reducing cross pieces with small flanges
Raccords et connecteurs
Reducing cross pieces with small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
Used for vacuum system.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité