Funnels with short stem
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
49050003 49050006 49050009 49050012 49050015 49050018 49050021
HECH49050003EA 1.7 EUR InStock
HECH49050003 HECH49050006 HECH49050009 HECH49050012 221-0316 HECH49050018 HECH49050021
Funnels with short stem
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Funnels, made of HDPE, translucent. With smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses.
  • Good chemical resistance
  • Suspension eye for easy storage
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité