Small flanges KF, screw-in
Fournisseur: VACUUBRAND
20672100 20672101 20672102
VACU20672100EA 85.4 EUR InStock
VACU20672100 VACU20672101 VACU20672102
Small flanges KF, screw-in
Raccords et connecteurs
Small flanges made of stainless steel with sealing ring made of NBR.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité