Centrifuge tubes, conical, without rim
Fournisseur: Hecht
HECH40939001EA 409 EUR InStock
HECH40939301_U HECH40939001 HECH40939002 HECH40939302
Centrifuge tubes, conical, without rim
Tubes Tubes à centrifuger
AR®-Glass (soda glass) or DURAN®, borosilicate glass.
  • Ffused white graduation
  • Good chemical resistance
Conical bottom, rimless.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité