Centrifuge tubes, conical, with rim
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40942002 40942001
525-0786EA 435 EUR InStock
525-0786 HECH40942001
Centrifuge tubes, conical, with rim
Tubes Tubes à centrifuger
AR®/soda glass or Duran® borosilicate glass 3,3.
  • Fused white graduation
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité