L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Centrifuge tubes, cylindrical, short conical bottom
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40948002 40948001
HECH40948002EA 92.8 EUR InStock
HECH40948002 HECH40948001
Centrifuge tubes, cylindrical, short conical bottom
Tubes Tubes à centrifuger
Borosilicate glass 3.3.
  • Ungraduated or graduated
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Short conical bottom.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité