Powder funnels
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
44002044 44002030
HECH44002044EA 29.6 EUR InStock
HECH44002044 HECH44002030
Powder funnels
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité