GC autosampler syringes, Perkin-Elmer® Autosystem™ and Clarus 500 GC
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
88035 88040
HAMI88035EA 158 EUR InStock
HAMI88035 HAMI88040
GC autosampler syringes, Perkin-Elmer® Autosystem™ and Clarus 500 GC
Seringues Seringues de chromatographie
Syringes are designed and tested to meet critical autosampler performance needs.
Needle point styles are designed to withstand multiple, rapid injections through a septum.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité