Syringes for HPLC autosamplers, for WATERS® WISP™
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
80024 80020
549-1253EA 222 EUR InStock
549-1253 549-1252
Syringes for HPLC autosamplers, for WATERS® WISP™
Seringues Seringues de chromatographie
These gas tight syringe are designed for HPLC autosamplers.
  • Temperature range: 10 to 115 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité