Pelles de mesure
Fournisseur: VITLAB
396946 396940 396943 396944 396950 396952 396955 3961111
231-0412EA 27.2 EUR InStock
231-0412 231-0409 231-0410 231-0411 231-0413 231-0414 231-0415 231-0562
Pelles de mesure
Pelles
En PP, en couleurs. Avec bord de remplissage à forme de précision, et poignée confortable et stable.
  • Peuvent également faire office de pelles de pesée
  • Simplicité de lecture des volumes visibles sur le côté supérieur de la poignée
  • Produit de qualité alimentaire conforme à la directive CE 10/2011
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité