Syringes for HPLC autosamplers, for Spectra-Physics
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
202145 202192
HAMI202145EA 113 EUR InStock
HAMI202145 HAMI202192
Syringes for HPLC autosamplers, for Spectra-Physics
Seringues Seringues de chromatographie
These gas tight syringes are designed for HPLC autosamplers.
  • Temperature range: 20 to 50 °C
  • Thread size 1/4-28
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité