Separating funnels, pear shaped
Fournisseur: Hecht
HECH42970066EA 97.1 EUR InStock
HECH42970066
Separating funnels, pear shaped
Entonnoirs Ampoules à décanter
Separating funnels, made of borosilicate glass, pear shaped, stopcock with solid glass plug.
  • Without graduations
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité