Test Tubes, round bottom, with spout
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42765010 42765020 42765005 42765025
212-1604EA 4.2 EUR InStock
212-1604 212-1606 212-1602 HECH42765025
Test Tubes, round bottom, with spout
Tubes Tubes à essais
AR® (soda glass).
  • Fused white graduation
  • Good chemical and physical properties
  • Round bottom
Suitable for use in applications that do not involve high thermal stresses, especially for bacteriological applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité