VWR®, Grattoirs et récolteurs de cellules
Fournisseur: VWR Collection
734-2602EA 189 EUR InStock
734-2602 734-2603 734-2604 734-2605
VWR®, Grattoirs et récolteurs de cellules
Grattoirs de cellules
Conçus pour faciliter et optimiser le prélèvement de cellules avec différentes positions de lames: Grattoir utilisable en flacons ou récolteurs pour le prélèvement en boîtes, notamment des cellules souches.
  • Manche en ABS rainuré très rigide pour un meilleur contrôle de la lame
  • Lame mince et souple en TPE qui empêche d'endommager les cellules
  • Conditionnement individuel
  • Stérilisation par faisceau d'électrons
  • Apyrogènes
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité