VWR® VisiScope® 384, Microscopes droits
Fournisseur: VWR Collection
630-1930EA 1360 EUR InStock
630-1930 630-1931 630-1932 630-1933 630-1934 630-1935 630-2529 630-2530
VWR® VisiScope® 384, Microscopes droits
Microscopes
Microscopes de niveau moyen destinés aux universités, aux laboratoires et à l’industrie.
  • LED à économie d’énergie avec luminosité réglable et température de couleur blanc pur constante (6300 K)
  • ALC (contrôle automatique de la lumière) : l’intensité de la lumière est automatiquement ajustée par le microscope en cas de changement d’objectif ou de diaphragme
  • Support moderne et ergonomique avec tension de mise au point réglable avec butée
  • Platine sans crémaillìère, avec mécanisme à courroie permettant un mouvement sans à-coups
NOTE: Modèles Pi/PHi à objectifs IOS (correction à l'infini).
Information de livraison: Fournis avec oculaires, quatre objectifs et alimentation externe à fiches multiples.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité