Miniature luer connectors, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F717-02 F717-06 F717-04 F717-08
BOHLF717-02EA 32.3 EUR InStock
BOHLF717-02 BOHLF717-06 BOHLF717-04 BOHLF717-08
Miniature luer connectors, BOLA
Raccords et connecteurs
Connector made of PTFE for transition from Luer connection to female thread UNF ¼" 28 G.
  • Temperature resistance from -200 °C to +250 °C
  • Universal chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité