Transition fittings, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F760-08 F760-18 F760-04 F760-14
BOHLF760-08EA 72.3 EUR InStock
BOHLF760-08 BOHLF760-18 BOHLF760-04 BOHLF760-14
Transition fittings, BOLA
Raccords et connecteurs
Connectors made of PTFE, one side with metric thread and connecting nut with compression rings for connecting tubing or tubes with O.D. 4, 6, 8 or 10 mm. Other side with female thread UNF ¼" 28 G for connecting flanged tubing with O.D. 1,6 or 3,2 mm.
  • Temperature resistance from –20 to +120 ºC
  • Excellent chemical resistance
  • FDA conformity
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité