Racks for cryogenic vials, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
331825 331826 331827 331828
479-1147EA 178 EUR InStock
479-1147 479-1148 479-1149 479-1151
Racks for cryogenic vials, Nunc™
Portoirs Portoirs pour cryotubes
  • Latch rack with standard ANSI microplate footprint
  • Holds 48 internally-threaded CryoTubes™ or Cryobank vials
  • Use pivoting lid on bench or lock it for transport and storage
  • Format facilitates automated picking/placing, capping/decapping, and multi-channel liquid handling
  • Designed for –80°C and liquid nitrogen (vapour phase) storage
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité