Gants à usage général, ActivArmr® Hycron®
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
27-600/9 27-810/10 27-600/10 27-600/8 27-607/10 27-607/8 27-607/9 27-805/10 27-805/9 27-805/11 27-600/11 27-607/11
ANSE27-600/9EA 42.4 EUR InStock
ANSE27-600/9 ANSE27-810/10 ANSE27-600/10 ANSE27-600/8 ANSE27-607/10 ANSE27-607/8 ANSE27-607/9 ANSE27-805/10 ANSE27-805/9 ANSE27-805/11 ANSE27-600/11 ANSE27-607/11
Gants à usage général, ActivArmr® Hycron®
Gants
Ces gants en jersey de coton sont disponibles avec un revêtement en nitrile trempé aux ¾ ou 100% nitrile.
  • Durabilité trois fois supérieure à celle du cuir : idéal pour les environnements difficiles
  • Formule spéciale en nitrile offrant une résistance supérieure aux matériaux tranchants et abrasifs
  • Constitue une excellente barrière contre la graisse et l'huile, ne se dégrade pas comme le cuir ou le coton
  • Fabriqués sans silicone : garantie de propreté pour la construction métallique et automobile
  • Antistatique, conformément à la norme EN 1149
  • Le grand choix de manchettes et de longueurs vous permet de trouver les gants parfaits pour votre application
Disponible avec manchette tricotée, manchette de sécurité ou longue manchette de sécurité.
Ces gants robustes sont adaptés à la manipulation de matériaux de construction, du béton, des briques et des carrelages, ainsi qu'aux cloisons sèches, pièces brutes en fonte, moulages de plastique à froid, au nettoyage des rues et à la collecte des déchets.
Certifications: EN 388:2016 (4121B); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité