Jars with knobbed lid
Fournisseur: Hecht
HECH44420024EA 27.3 EUR InStock
HECH44420024
Jars with knobbed lid
Pots Pots de spécimens
Jars made of stainless steel with knob cover.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité