Deactivated/silinised vials
Fournisseur: Agilent
5182-0567 9301-0977 5188-2788 5188-5390
HEWL5182-0567EA 27 EUR InStock
HEWL5182-0567 HEWL9301-0977 HEWL5188-2788 HEWL5188-5390
Deactivated/silinised vials
Fioles
These vials made of PP are used for pH sensitive samples, sodium or heavy metals analysis.
  • Translucent
  • Good chemical resistance
  • Can be used with crimp or snap caps
Vials with glass insert are used for economical and effective microsampling. The PP body has a glass flanged insert molded to the inside, so the sample comes in contact only with the 100 µl glass insert and the septum.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité