Specialty vials
Fournisseur: Agilent
5180-0841 5180-0844 5182-3454 5183-2030 5183-2073 5183-4497 5183-4510 5184-3550 5184-3551 5184-3552 5184-3554 5184-3555 5184-3556
HEWL5180-0841EA 228 EUR InStock
HEWL5180-0841 HEWL5180-0844 HEWL5182-3454 HEWL5183-2030 HEWL5183-2073 HEWL5183-4497 HEWL5183-4510 HEWL5184-3550 HEWL5184-3551 HEWL5184-3552 HEWL5184-3554 HEWL5184-3555 HEWL5184-3556
Specialty vials
Fioles
These speciality vials with wide opening are made of type I borosilicate glass.
High recovery glass vials are used for sample concentration and injection without transferring to microvolume inserts.
Micro-V vials are wineglass shaped used for microsampling.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité