Gants à usage général, Edge®
Fournisseur: Ansell
Edge®
ANSE40-157/10EA 11.1 EUR InStock
ANSE40-157/10 ANSE40-157/9 ANSE40-400/10 ANSE40-400/8 ANSE40-400/9
Gants à usage général, Edge®
Gants
Ces sous-gants en coton interlock avec revêtement en mousse nitrile offrent une protection mécanique. Dans les environnements légèrement huileux, le revêtement en nitrile poreux permet de dévier l'huile de la surface du gant pour une préhension ferme.
  • Moule la main, améliorant la précision et la dextérité
  • Sa durabilité peut surpasser celle de la croûte de cuir
  • Ergonomique, léger, souple et robuste : la combinaison idéale pour une manipulation rapide et précise
  • Propriétés antistatiques, conformément à la norme EN 1149
Parfaits pour l'assemblage de pièces et de composants métalliques, la métallurgie, la maintenance, l'expédition et la réception, le maniement des poinçons et des presses, le broyage et l'ébarbage, la soudure par points.
Certifications: EN 388:2016 (4121A), Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité