Tubing holders, BOLA
Fournisseur: Bohlender
BOLA
BOHLF706-06EA 52.9 EUR InStock
BOHLF706-06
Tubing holders, BOLA
Pinces Clips pour tubes
For tubing with O.D. 1,6 mm (¹/₁₆") and 3,2 mm (¹/₈").
  • Safe fixing of the tubing during the flanging procedure
  • Easy assembly and handling
  • Injuries due to the hot flanging tips are avoided
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité