Cotton dispensing jars, with lid
Fournisseur: Hecht
HECH44295010EA 63.1 EUR InStock
HECH44295010
Cotton dispensing jars, with lid
Pots Pots à usage général
Jars for cotton dispensing, made of glass with stainless steel lid.
  • Sterilisable (without cotton)
  • Good chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité