Sutures, Monosyn® / Safil® / Supramid and Silkam®
Fournisseur: B. Braun
C0022067 C0712213 C0762113
720-2587EA 1050 EUR InStock
720-2587 720-2588 BRAUC0762113
Sutures, Monosyn® / Safil® / Supramid and Silkam®
Sutures
Matériaux synthétiques pour chaque suture en chirurgie vétérinaire.
  • Monosyn® = Monofilament résorbable à moyen terme et suture non revêtue en glyconate
  • Safil® = Suture synthétique résorbable tressée et enduite à moyen terme en acide polyglycolique
  • Supramid et Silkam® = Suture synthétique non résorbable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité