L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PIG® spill bag
Fournisseur: NEW PIG
KITE251 KITE351 KITE451
121-0066EA 28.3 EUR InStock
121-0066 121-0070 121-0074
PIG® spill bag
Matériaux absorbants
High-visibility, compact spill bag travels anywhere you do for spill response on the go.
  • Brightly coloured yellow bag features a reflective stripe for greater visibility and easy identification
  • Drawstring closure is ideal for carrying or hanging on a wall
  • Packed with a variety of PIG® absorbents to handle small spills
PIG® spill bag is flexible and small enough to fit behind the seat of a lorry; stows almost anywhere and is easy to carry in the event of a spill
Attention: To ensure effectiveness and your safety, we recommend that you conductMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité