Screw top vials and closures, 13 mm
Fournisseur: Agilent
5182-0551 5183-4448 5183-4450
HEWL5182-0551EA 41 EUR InStock
HEWL5182-0551 HEWL5183-4448 HEWL5183-4450
Screw top vials and closures, 13 mm
Fioles
These screw top vials with precision-formed screw threads of 13-425 are ideal for consistent secure seal and can be used as wash, waste, or storage vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité