Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1960-1G T1960-5G
TCIAT1960-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT1960-1G TCIAT1960-5G
Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique ≥98.0% (par HPLC)
Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique
Formule: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236060
Numéro CAS: 5980-97-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521e665a6d2dd56c7b1eb83598ec91dbc50aa0b7&vid=521e665a6d2dd56c7b1eb83598ec91dbc50aa0b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité