Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2,3-diméthoxyphényl)métaborique

Synonyms: 2,3-Dimethoxybenzeneboronic acid, (2,3-Dimethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,3-dimethoxyphenyl)borane

045260-1G 045260-5G
FLUO045260-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045260-1G FLUO045260-5G
Acide (2,3-diméthoxyphényl)métaborique
Acide (2,3-diméthoxyphényl)métaborique


Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683112
Numéro CAS: 40972-86-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité