Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Tétrabutylammonium tétrafluoroborateTétrabutylamine tétrafluoroborate

TCIAT2648-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT2648-25G
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium ≥98.0% (sur base azote total)
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium


Formule: C₁₆H₃₆BF₄N
MW: 329,27 g/mol
Point de fusion: 159…162 °C
Numéro MDL: MFCD00011634
Numéro CAS: 429-42-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C
Bromide max. 0.02 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité